1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(3-Nitropyridin-2-yl)piperazine
OR8469-5G
APOSOR8469-5GEA
150
EUR
APOSOR8469-5G
1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazin
1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazin
Formel:
C₉H₁₂N₄O₂ Molecular Weight: 208,2172 g/mol Schmelzpunkt: 84…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05182227 CAS-Nummer: 87394-48-7 |