5-Methylindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methyl-1H-indole
OR8470-1G OR8470-25G OR8470-5G
APOSOR8470-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8470-1G APOSOR8470-25G APOSOR8470-5G
5-Methylindol
5-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 267…270 °C
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005680
CAS-Nummer: 614-96-0
EINECS: 210-400-9