3,4,5-Trimethoxybenzylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-(Chlormethyl)-1,2,3-trimethoxybenzol
OR8473-5G OR8473-1G
APOSOR8473-5GEA 53.8 EUR
APOSOR8473-5G APOSOR8473-1G
3,4,5-Trimethoxybenzylchlorid 95%
3,4,5-Trimethoxybenzylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClO₃
Molecular Weight: 216,66 g/mol
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00040716
CAS-Nummer: 3840-30-0
EINECS: 223-330-9
UN: 3261
ADR: 8,II