α-Brom-4-chlortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
OR8476-25G
OR8476-100G
OR8476-5G
APOSOR8476-25GEA
27.7
EUR
APOSOR8476-25G
APOSOR8476-100G
APOSOR8476-5G
α-Brom-4-chlortoluol 98%
α-Brom-4-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl Molecular Weight: 205.48 g/mol Siedepunkt: 107…108 °C/8mmHg Schmelzpunkt: 46…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040714 CAS-Nummer: 622-95-7 EINECS: 210-760-7 UN: 3261 ADR: 8 II |