Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Isopropylpiperidin-4-one, N-CBZ protected
OR8488-1G OR8488-250MG
APOSOR8488-1GEA 350 EUR
APOSOR8488-1G APOSOR8488-250MG
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₆H₂₁NO₃
Molecular Weight: 275.35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437612
CAS-Nummer: 952183-52-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable