1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8489-1G OR8489-500MG
APOSOR8489-1GEA 423 EUR
APOSOR8489-1G APOSOR8489-500MG
1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉N₃O
Molecular Weight: 187,2 g/mol
Schmelzpunkt: 86…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09607908
CAS-Nummer: 124940-34-7