5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR8493-1G
OR8493-5G
APOSOR8493-1GEA
336
EUR
APOSOR8493-1G
APOSOR8493-5G
5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Formel:
C₁₁H₇BrO₄ Schmelzpunkt: 145…147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607936 CAS-Nummer: 952183-45-8 |