1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR8497-1G OR8497-500MG
APOSOR8497-1GEA 434 EUR
APOSOR8497-1G APOSOR8497-500MG
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈ClN₃O
Molecular Weight: 221,65 g/mol
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09607915
CAS-Nummer: 952183-30-1