3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
OR8506-1G
OR8506-5G
APOSOR8506-1GEA
46.4
EUR
APOSOR8506-1G
APOSOR8506-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₃ Molecular Weight: 220,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00121191 CAS-Nummer: 68760-11-2 |