Ethyl-2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl (2,5-dioxo-1-methylimidazolidin-4-ylidene)acetate
OR8509-1G
OR8509-5G
APOSOR8509-1GEA
198
EUR
APOSOR8509-1G
APOSOR8509-5G
Ethyl-2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Ethyl-2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₄ Molecular Weight: 198,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607892 CAS-Nummer: 712-92-5 |