[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR8513-1G OR8513-500MG
APOSOR8513-1GEA 336 EUR
APOSOR8513-1G APOSOR8513-500MG
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09607911
CAS-Nummer: 952183-26-5