1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8514-1G OR8514-500MG
APOSOR8514-1GEA 430 EUR
APOSOR8514-1G APOSOR8514-500MG
1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁N₃O
Molecular Weight: 201,23 g/mol
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09607916
CAS-Nummer: 952183-31-2