Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR8515-1G
OR8515-5G
APOSOR8515-1GEA
270
EUR
APOSOR8515-1G
APOSOR8515-5G
Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Formel:
C₁₂H₉BrO₄ Molecular Weight: 297,11 g/mol Schmelzpunkt: 64…66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607928 CAS-Nummer: 952183-41-4 |