tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-[4-Methyl-5-(methylthio)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]piperidine, N-BOC protected
OR8516-1G
OR8516-5G
OR8516-10G
APOSOR8516-1GEA
288
EUR
APOSOR8516-1G
APOSOR8516-5G
APOSOR8516-10G
tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate
tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate
Formel:
C₁₄H₂₄N₄O₂S Molecular Weight: 312,44 g/mol Schmelzpunkt: 116…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607934 CAS-Nummer: 952183-43-6 |