2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR8517-1G
OR8517-500MG
APOSOR8517-1GEA
538
EUR
APOSOR8517-1G
APOSOR8517-500MG
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄S Molecular Weight: 242.26 g/mol Schmelzpunkt: 60…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607896 CAS-Nummer: 952183-12-9 |