5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dihydro-5-[(morpholin-4-yl)methyl]-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
OR8521-10G
OR8521-1G
OR8521-5G
APOSOR8521-10GEA
546
EUR
APOSOR8521-10G
APOSOR8521-1G
APOSOR8521-5G
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formel:
C₉H₁₃N₃O₂S Molecular Weight: 227.29 g/mol Schmelzpunkt: 223…224 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01689081 CAS-Nummer: 89665-74-7 |