(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1H-imidazole
OR8526-1G
APOSOR8526-1GEA 109 EUR
APOSOR8526-1G
(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06202903
CAS-Nummer: 43002-54-6