5-Brom-2-(methylthio)pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Bromo-2-methylthiopyrimidine
OR8529-1G
OR8529-5G
APOSOR8529-1GEA
21.9
EUR
APOSOR8529-1G
APOSOR8529-5G
5-Brom-2-(methylthio)pyrimidin
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₅H₅BrN₂S Molecular Weight: 205.0756 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00187875 CAS-Nummer: 14001-67-3 UN: 1759 ADR: 8 II |