3-Brom-2-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR8533-1G
OR8533-5G
APOSOR8533-1GEA
52.4
EUR
APOSOR8533-1G
APOSOR8533-5G
3-Brom-2-(4-morpholino)pyridin
3-Brom-2-(4-morpholino)pyridin
Formel:
C₉H₁₁BrN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00498942 CAS-Nummer: 54231-38-8 |