5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-(4-morpholino)pyrimidine, 4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholine
OR8535-1G OR8535-5G OR8535-25G
APOSOR8535-1GEA 75.4 EUR
APOSOR8535-1G APOSOR8535-5G APOSOR8535-25G
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Formel: C₈H₁₀BrN₃O
Molecular Weight: 244.1 g/mol
Schmelzpunkt: 91…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00483251
CAS-Nummer: 84539-22-0