1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
OR8545-1G OR8545-5G
APOSOR8545-1GEA 50.9 EUR
APOSOR8545-1G APOSOR8545-5G
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
Formel: C₁₃H₁₉BrN₄O₂
Molecular Weight: 343.23 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07375175
CAS-Nummer: 374930-88-8