5-Brom-2-(piperidin-1-yl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8549-1G OR8549-25G OR8549-5G
APOSOR8549-1GEA 51 EUR
APOSOR8549-1G APOSOR8549-25G APOSOR8549-5G
5-Brom-2-(piperidin-1-yl)pyridin
5-Brom-2-(piperidin-1-yl)pyridin
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234654
CAS-Nummer: 24255-95-6