5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dihydro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
OR8550-10G OR8550-1G OR8550-5G
APOSOR8550-10GEA 546 EUR
APOSOR8550-10G APOSOR8550-1G APOSOR8550-5G
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formel: C₁₀H₁₅N₃OS
Molecular Weight: 225,31 g/mol
Schmelzpunkt: 224…225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01689082
CAS-Nummer: 5424-84-0