3-Amino-5-chlorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8559-1G OR8559-5G OR8559-10G
APOSOR8559-1GEA 34.8 EUR
APOSOR8559-1G APOSOR8559-5G APOSOR8559-10G
3-Amino-5-chlorbenzonitril 98%
3-Amino-5-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797224
CAS-Nummer: 53312-78-0