8-Isochinolinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-8-ol
OR8561-1G
OR8561-250MG
OR8561-5G
APOSOR8561-1GEA
66.7
EUR
APOSOR8561-1G
APOSOR8561-250MG
APOSOR8561-5G
8-Isochinolinol 95%
8-Isochinolinol
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,1600 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00661583 CAS-Nummer: 3482-14-2 |