tert-Butyl-4-brom-2-chlorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-bromo-2-chlorobenzoate
OR8566-10G OR8566-1G OR8566-5G
APOSOR8566-10GEA 662 EUR
APOSOR8566-10G APOSOR8566-1G APOSOR8566-5G
tert-Butyl-4-brom-2-chlorbenzoat 98%
tert-Butyl-4-brom-2-chlorbenzoat
Formel: C₁₁H₁₂BrClO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08703428
CAS-Nummer: 929000-18-0