1-(4-Pyridyl)piperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(1-Piperazinyl)pyridin
OR8573-1G OR8573-5G
APOSOR8573-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8573-1G APOSOR8573-5G
1-(4-Pyridyl)piperazin 97%
1-(4-Pyridyl)piperazin
Formel: C₉H₁₃N₃
Molecular Weight: 163.22 g/mol
Siedepunkt: 195…200 °C/0.3mmHg
Schmelzpunkt: 135…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040745
CAS-Nummer: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7
UN: 3259
ADR: 8 II