1-(4-Bromo-phenyl)-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
OR8582-1G OR8582-5G
APOSOR8582-1GEA 166 EUR
APOSOR8582-1G APOSOR8582-5G
1-(4-Bromo-phenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(4-Bromo-phenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇BrN₂
Molecular Weight: 223.08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059318
CAS-Nummer: 13788-92-6