2-Brom-4'-(4-morpholino)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-one
OR8584-1G OR8584-250MG OR8584-5G
APOSOR8584-1GEA 164 EUR
APOSOR8584-1G APOSOR8584-250MG APOSOR8584-5G
2-Brom-4'-(4-morpholino)acetophenon 97%
2-Brom-4'-(4-morpholino)acetophenon
Formel: C₁₂H₁₄BrNO₂
Schmelzpunkt: 112…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03783555
CAS-Nummer: 210832-85-2
UN: 1759
ADR: 8 III