(±)-Nipecotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-3-Piperidincarbonsäure
OR8589-100G OR8589-1KG OR8589-500G
APOSOR8589-100GEA 125 EUR
APOSOR8589-100G APOSOR8589-1KG APOSOR8589-500G
(±)-Nipecotinsäure 98%
(±)-Nipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,16 g/mol
Schmelzpunkt: 261 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005992
CAS-Nummer: 498-95-3