5-Brom-2-hydroxypyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-pyrimidinone
OR8599-1G
OR8599-25G
OR8599-5G
APOSOR8599-1GEA
21.9
EUR
APOSOR8599-1G
APOSOR8599-25G
APOSOR8599-5G
5-Brom-2-hydroxypyrimidin
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Formel:
C₄H₃BrN₂O Molecular Weight: 174,98 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318956 CAS-Nummer: 38353-06-9 |