5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8602-1G OR8602-5G OR8602-25G
APOSOR8602-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8602-1G APOSOR8602-5G APOSOR8602-25G
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Formel: C₉H₁₁BrN₂
Molecular Weight: 227,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781213
CAS-Nummer: 210963-93-2