3,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3,5-Dimethylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3,5-Dimethylphenylhydrazin Hydrochlorid
OR8609-5G OR8609-1G
APOSOR8609-5GEA 24.8 EUR
APOSOR8609-5G APOSOR8609-1G
3,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid 97%
3,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Molecular Weight: 172,66 g/mol
Schmelzpunkt: 180 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052269
CAS-Nummer: 60481-36-9