2-Brom-5-chlor-3-nitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8615-10G OR8615-100G OR8615-25G
APOSOR8615-10GEA 69.8 EUR
APOSOR8615-10G APOSOR8615-100G APOSOR8615-25G
2-Brom-5-chlor-3-nitropyridin 97%
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂BrClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368982
CAS-Nummer: 75806-86-9