4'-(Brommethyl)-2-biphenylcarbonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
OR8619-500G
APOSOR8619-500GEA 66.7 EUR
APOSOR8619-500G
4'-(Brommethyl)-2-biphenylcarbonitril 95%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Formel: C₁₄H₁₀BrN
Molecular Weight: 272,14 g/mol
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671503
CAS-Nummer: 114772-54-2
EINECS: 425-280-5