2-Amino-5-chlor-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chlor-3-nitropyridin-2-amin, 5-Chlor-3-nitro-2-pyridylamin
OR8629-25G
OR8629-100G
APOSOR8629-25GEA
80
EUR
APOSOR8629-25G
APOSOR8629-100G
2-Amino-5-chlor-3-nitropyridin
2-Amino-5-chlor-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₄ClN₃O₂ Molecular Weight: 173,56 g/mol Schmelzpunkt: 193…197 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00092011 CAS-Nummer: 5409-39-2 |