Methyl-2-chlor-6-methylisonicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 2-chloro-6-picoline-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
OR8630-1G OR8630-5G OR8630-10G
APOSOR8630-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8630-1G APOSOR8630-5G APOSOR8630-10G
Methyl-2-chlor-6-methylisonicotinat 97%
Methyl-2-chlor-6-methylisonicotinat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molecular Weight: 185.61 g/mol
Siedepunkt: 124…125 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: 58…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038391
CAS-Nummer: 3998-90-1