3-Brom-5-hydroxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Brom-5-pyridinol
OR8631-25G OR8631-5G OR8631-100G
APOSOR8631-25GEA 79.9 EUR
APOSOR8631-25G APOSOR8631-5G APOSOR8631-100G
3-Brom-5-hydroxypyridin
3-Brom-5-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄BrNO
Molecular Weight: 174 g/mol
Schmelzpunkt: 166…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00661305
CAS-Nummer: 74115-13-2