2,4-Dibrompyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8632-5G OR8632-1G OR8632-25G
APOSOR8632-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8632-5G APOSOR8632-1G APOSOR8632-25G
2,4-Dibrompyridin 97%
2,4-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Schmelzpunkt: 35…40 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01859720
CAS-Nummer: 58530-53-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III