2-(Ethylthio)ethylamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR8640-25G
OR8640-5G
APOSOR8640-25GEA
339
EUR
APOSOR8640-25G
APOSOR8640-5G
2-(Ethylthio)ethylamine 96%
2-(Ethylthio)ethylamine
Formel:
C₄H₁₁NS Molecular Weight: 105.2 g/mol Siedepunkt: 159…160 °C Dichte: 0.976 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014826 CAS-Nummer: 36489-03-9 UN: 2734 ADR: 8+3 II |