3-Methoxybenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
OR8643-25G OR8643-5G OR8643-1G OR8643-100G
APOSOR8643-25GEA 82.8 EUR
APOSOR8643-25G APOSOR8643-5G APOSOR8643-1G APOSOR8643-100G
3-Methoxybenzylamin 98%
3-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 230…231 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008115
CAS-Nummer: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III