Methyl-4-methoxysalicylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
OR8647-100G OR8647-25G OR8647-500G
APOSOR8647-100GEA 219 EUR
APOSOR8647-100G APOSOR8647-25G APOSOR8647-500G
Methyl-4-methoxysalicylat 98%
Methyl-4-methoxysalicylat
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 134 °C/ 7mmHg
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008424
CAS-Nummer: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5