2-Chlor-5-nitrobenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8648-100G OR8648-500G
APOSOR8648-100GEA 102 EUR
APOSOR8648-100G APOSOR8648-500G
2-Chlor-5-nitrobenzaldehyd 97%
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
Molecular Weight: 185.57 g/mol
Schmelzpunkt: 75…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007293
CAS-Nummer: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0