1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8653-100MG OR8653-5G
APOSOR8653-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR8653-100MG APOSOR8653-5G
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Formel: C₁₀H₈N₂
Schmelzpunkt: 41…43,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690265
CAS-Nummer: 628711-58-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III