2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8665-1G OR8665-250MG
APOSOR8665-1GEA 324 EUR
APOSOR8665-1G APOSOR8665-250MG
2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride 97%
2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClNO₃S
Schmelzpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06655924
CAS-Nummer: 199328-31-9
UN: 3261
ADR: 8,III