Furan-2-boronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Furan-2-ylboronic acid
OR8669-100G OR8669-25G OR8669-5G
APOSOR8669-100GEA 174 EUR
APOSOR8669-100G APOSOR8669-25G APOSOR8669-5G
Furan-2-boronsäure 98%
Furan-2-boronsäure
Formel: C₄H₅BO₃
Molecular Weight: 111,89 g/mol
Schmelzpunkt: 120 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00799544
CAS-Nummer: 13331-23-2