Furan-3-boronsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Furanboronic acid, 3-Furanylboronic acid

OR8670-1G OR8670-5G
APOSOR8670-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8670-1G APOSOR8670-5G
Furan-3-boronsäure 98%
Furan-3-boronsäure
Formel: C₄H₅BO₃
Molecular Weight: 111,89 g/mol
Schmelzpunkt: 139…144 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319007
CAS-Nummer: 55552-70-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR