5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8675-1G OR8675-500MG
APOSOR8675-1GEA 79.9 EUR
APOSOR8675-1G APOSOR8675-500MG
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde
Formel: C₉H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 197.26 g/mol
Schmelzpunkt: 126…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02710611
CAS-Nummer: 24372-49-4