4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8676-1G OR8676-250MG
APOSOR8676-1GEA 357 EUR
APOSOR8676-1G APOSOR8676-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₅NO
Molecular Weight: 189,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782421
CAS-Nummer: 650628-72-1
UN: 2735
ADR: 8,III