2-(Phenoxymethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8678-1G OR8678-250MG OR8678-50MG
APOSOR8678-1GEA 408 EUR
APOSOR8678-1G APOSOR8678-250MG APOSOR8678-50MG
2-(Phenoxymethyl)benzaldehyd 97%
2-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Siedepunkt: 180 °C/0,2mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690310
CAS-Nummer: 168551-49-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III